Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Ur Glasskål, smeltet kant
Artikelnummer. 11716602 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11716602 80 mm Pakke med 10
11786592 40 mm Pakke med 10
11796592 50 mm Pakke med 10
11706602 60 mm Pakke med 10
11726602 100 mm Pakke med 10
11756612 125 mm Pakke med 10
11766612 150 mm Pakke med 10
11716153 200 mm Pakke med 10
10202121 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11716602 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213214109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.50 DKK
    926.06 DKK / Pakke med 10
    Spare 134.44 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Urglasfadets konkave form gør det muligt at arbejde i meget små mængder (f.eks. til forbehandlinger) og dække laboratorieglas med brede åbninger.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
  • Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 80 mm