Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe med UKAS-certifikat, med ergonomisk formede polyethylenpropper
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vores DURAN™ volumetriske måleinstrumenter opfylder allerede den højeste nøjagtighedsstandard. De DURAN™ sortimentet er nu blevet udvidet til at omfatte produktsortimentet af målekolber og målecylindre med UKAS individuelle certifikater. Denne nye produktlinje er testet og kalibreret i henhold til kravene fra United Kingdom Accreditation Services (UKAS) og overholder ISO 17025, en standard for verdensomspændende sammenlignelighed af test- og kalibreringsresultater.
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
- Høj præcision på grund af bedre synlighed af det trykte ringmærke
- Det blåtrykte billede er meget kemisk resistent
- Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
- Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
- Maksimal minimering af uønskede påvirkninger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |