Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, uden overensstemmelsesattest
Artikelnummer. 15211789 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 ml (propstørrelse 12/21)
100 ml (propstørrelse 14/23)
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15211789
Brand: DWK Life Sciences 216782508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ målekolber bruges til nøjagtig måling af specifikke mængder væske. De er volumetriske analysehjælpemidler i kvantitativt laboratoriearbejde. Disse målekolber er certificeret af batch, men har ingen overensstemmelsesattest.
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
  • Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
  • Leveres med ottekantet polyethylenprop
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Med ridset gradueringsmærke og hvidt printbillede
  • Påvirkning af uønskede faktorer holdes på et absolut minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 60 mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml (propstørrelse 14/23)
Materiale Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Til brug med (applikation) Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
nr. pr. pakke 2/Pk.
Tolerance ±0,1 ml