Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, USP overensstemmelse 31, USP individuelt certifikat
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighed Klasse A har et blåtryk for klare glasprodukter. Målekolberne er mærket med et individuelt nummer. Dette er permanent laser-ætset på bunden af målekolben og er indført på det tilsvarende certifikat. Nøjagtighedsgrænserne for USP kompatible målekolber er strengere end kolber, der overholder ISO 1042 og opfylder derfor kravene i United States Pharmacopoeia (USP ). Den målte mængde for den tilsvarende målekolbe, måleusikkerheden og udstedelsesdagen er dokumenteret på dette certifikat.
- Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
- Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
- Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
- Påbrændt, meget holdbart blåt print
- Med trykt ringmærke for bedre synlighed
- Påvirkning af uønskede faktorer holdes på et absolut minimum
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 160 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |