Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, batchcertifikat
Artikelnummer. 15210866 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 ml (propstørrelse 12/21)
100 ml (propstørrelse 14/23)
1000 mL
1000 ml (vid hals)
2 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
500 mL
5000 mL
Hals stil:
Bred hals
Narrow
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals stil Pakningsstørrelse
15210866 50 pmol RNA pr. reaktion Narrow Pakke med 2
15220866 2 mL Narrow Pakke med 2
15230866 5 ml (vid hals) Bred hals Pakke med 2
15287339 10 ml (vid hals) Bred hals Pakke med 2
15250866 20 mL Narrow Pakke med 2
15260866 25 mL Narrow Pakke med 2
15270866 50 mL Narrow Pakke med 2
15280866 100 ml (propstørrelse 12/21) Narrow Pakke med 2
15290866 100 ml (propstørrelse 14/23) Narrow Pakke med 2
15200876 200 mL Narrow Pakke med 2
15210876 250 mL Narrow Pakke med 2
15220876 500 mL Narrow Pakke med 2
15230876 1000 mL Narrow Pakke med 2
15240876 1000 ml (vid hals) Bred hals Pakke med 2
15250876 2000 mL Narrow Pakke med 2
15260876 5000 mL Narrow Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15210866 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 246780159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.65 DKK
    338.51 DKK / Pakke med 2
    Spare 32.14 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
DURAN™ målekolber bruges til nøjagtig måling af specifikke mængder væske. De er volumetriske analysehjælpemidler i kvantitativt laboratoriearbejde. Disse målekolber er batchcertificerede.
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
  • Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
  • Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
  • Påbrændt, meget holdbart blåt print
  • Med trykt ringmærke for bedre synlighed
  • Påvirkning af uønskede faktorer holdes på et absolut minimum
Tekniske data
Kalibrering To Contain
Certificeringer/compliance ISO 1042; Class A
Lukningsfarve White
Lukningsmateriale Polyethylene
Farve Clear
Diameter (metrisk) base 13 mm
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Til brug med (applikation) Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Højde (metrisk) 65 mm
Hals stil Narrow
nr. pr. pakke 2/Pk.
Produkttype Volumetric Flask
Tolerance ±0,025 ml
Skriveflade Yes
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Joint
Sterilitet Non-sterile
Klasse A
Bund form Flat
Lukketype Ergonomic Stopper
Lukkestørrelse 7/16