Description
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
- Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
- Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
- Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
- Påbrændt, meget holdbart blåt print
- Med trykt ringmærke for bedre synlighed
- Påvirkning af uønskede faktorer holdes på et absolut minimum
Specifications
Specifications
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | ISO 1042; Klasse A |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) base | 75 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Show More |