Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, rav, individuelt certifikat
Artikelnummer. 15280906 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 ml (propstørrelse 12/21)
100 ml (propstørrelse 14/23)
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15280906
Brand: DWK Life Sciences 246771454
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ målekolber bruges til nøjagtig måling af specifikke mængder væske. De er volumetriske analysehjælpemidler i kvantitativt laboratoriearbejde. Disse målekolber er certificeret punkt for vare og er mærket med et individuelt nummer.
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber, som er individuelt nummererede, leveres med et individuelt certifikat. Individnummeret er permanent laserætset på bunden af målekolben og indtastes på det tilsvarende certifikat. Den målte mængde for den tilsvarende målekolbe, måleusikkerheden og udstedelsesdagen er dokumenteret på dette certifikat. Det enkelte nummer er et fortløbende tal og består af tre bogstaver og et firecifret tal, for eksempel: AAA-0001.
  • UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
  • Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
  • Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 40 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af lysfølsomme materialer; Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
nr. pr. pakke 2/Pk.
Tolerance ±0,04 ml