Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, rav, individuelt certifikat
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber, som er individuelt nummererede, leveres med et individuelt certifikat. Individnummeret er permanent laserætset på bunden af målekolben og indtastes på det tilsvarende certifikat. Den målte mængde for den tilsvarende målekolbe, måleusikkerheden og udstedelsesdagen er dokumenteret på dette certifikat. Det enkelte nummer er et fortløbende tal og består af tre bogstaver og et firecifret tal, for eksempel: AAA-0001.
- UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
- Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
- Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
- Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
- Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
- Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport af lysfølsomme materialer; Forberedelse og opbevaring af standardløsninger; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |
| Tolerance | ±0,25 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |