Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målekolbe, klasse A, rav, batchcertifikat
Artikelnummer. 15220906 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 ml (propstørrelse 12/21)
100 ml (propstørrelse 14/23)
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15220906
Brand: DWK Life Sciences 246764459
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ målekolber bruges til nøjagtig måling af specifikke mængder væske. De er volumetriske analysehjælpemidler i kvantitativt laboratoriearbejde. Disse målekolber er batchcertificerede.
Målekolber fås i to forskellige nøjagtighedsklasser: Klasse A og Klasse B. De to klasser adskiller sig i målenøjagtigheden, hvor Klasse A er den højeste nøjagtighed, og Klasse B er cirka halvdelen af Klasse A. Målekolberne med nøjagtighedsklasse A har et blåt print for klare glasprodukter og et hvidt tryk for ravfarvede udgaver. Målekolber med batchnummer og nøjagtighedsklasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Kalibrering baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Fremragende præcision under volumetrisk måling og højkvalitets processtabilitet
  • Takket være den nøjagtige bearbejdning og præcist kalibrerede skalaer tillader de meget nøjagtig bestemmelse og måling af volumen
  • Leveres med ergonomisk polyethylenprop for nem og sikker tilspænding eller afmontering
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 100 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af lysfølsomme materialer; Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Måleanalyse; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
nr. pr. pakke 2/Pk.
Tolerance ±0,25 ml