Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-søjle, med 2 standardslebne samlinger, komplet, med glidende glaskappe
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
450 mm
650 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vigreux-søjler bruges i fraktioneret destillation til forbedret adskillelse af stoffer. De let nedadvinklede fordybninger øger kontaktfladen mellem gasfasen og glasset, altså kølefladen, betydeligt.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Med slide-on glaskappe
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fraktioneret destillation; Laboratoriekølere, kondensering af gasser og dampe |
| Længde (metrisk) | 650 mm |
| Materiale | Boro 3.3 |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled | NS 24/29 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido