Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-søjle, med 2 standardslebne samlinger, komplet, med glidende glaskappe
Artikelnummer. 10191941 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Standard konusled:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
450 mm
650 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Længde (metrisk) unitSize
10191941 NS 29/32 650 mm Hver
10692252 NS 29/32 450 mm Hver
10019840 NS 24/29 650 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10191941 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 242408803
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vigreux-søjler bruges til fraktioneret destillation.
Vigreux-søjler bruges i fraktioneret destillation til forbedret adskillelse af stoffer. De let nedadvinklede fordybninger øger kontaktfladen mellem gasfasen og glasset, altså kølefladen, betydeligt.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Med slide-on glaskappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fraktioneret destillation; Laboratoriekølere, kondensering af gasser og dampe
Længde (metrisk) 650 mm
Materiale Boro 3.3
Mængde 1 stk.
Standard konusled NS 29/32