Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuummodtageradapter, lige, med 2 standard jordforbindelser og påskruet plastslangeforbindelse
Artikelnummer. 10708061 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10708061
Brand: DWK Life Sciences 241312106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modtageradapteren er velegnet til at overføre destillatet fra kondensatoren til modtagekolben.
En del af en destillationssamling er blandt andet modtageradapteren, som er tilsluttet nedstrøms for enden af kondensatoren og leder destillatet ind i modtagekolben. Hvis der udføres vakuumdestillation, er vakuumpumpen ideelt forbundet med modtageradapteren.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Lige
  • Med to standard jordforbindelser og påskruet plastslangeforbindelse
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Destillation
Passer til slange-id (metrisk) 8.6 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse NS 14/23