Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuumekssikkator, med NOVUS standard jordforbindelse (24/29) forbindelsesrør i låget, med stophane, med flad flange
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ ekssikkator er en vakuumegnet laboratoriebeholder med formalet låg, som bruges til opbevaring af fugtfølsomme stoffer og til tørring af fugtige produkter. Adskilt af en sigteplade (fremstillet af metal eller porcelæn) indføres et tørremiddel i den nederste del af ekssikkatorbunden, som binder fugten af det stof, der skal tørres, placeret på sigtepladen. For at fremskynde tørringsprocessen kan der eventuelt tilsluttes et vakuum, da væsken fordamper hurtigere på grund af et lavere tryk i ekssikkatoren. Vakuumet påføres via en afspærringsventilforbindelse. For at lette løsnelsen af låget skal ekssikkatorens overfladeslibning være godt smurt, da låget efter evakuering presses på den nederste del. Alle DURAN™ ekssikkatorer er vakuumbestandige, dvs. de kan bruges op til det teknisk højest mulige vakuum.
- På grund af beholdernes høje vægtykkelse og den nøjagtige bearbejdning af de vakuumtætte jordforbindelser på låg og bund er opbevaring under vakuum mulig – selv over ekstremt lange perioder
- For at fremskynde tørringsprocessen kan der påføres et vakuum via stophanen
- Velegnet til fuldt vakuum (0 mbar)
- Reservedele såsom låg, bunde, stophaner og hætter kan udskiftes efter behov (bemærk DN)
- Fås med eller uden porcelænstallerken
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med porcelænstallerken |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3, PTFE |
| Produkttype | Vakuumekssikkator |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at fjerne fugt fra faste stoffer; Opbevaring af fugtfølsomme materialer over længere perioder; Til applikationer, der kræver vakuumtørring; Tørring af materialer; Sikkert arbejde under vakuum |
| Inkluderer | Porcelain Plate |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 10,5 l |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 250 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 274 mm |