Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuumekssikkator, med NOVUS standard jordforbindelse (24/29) forbindelsesrør i låget, med stophane, med flad flange
Artikelnummer. 13435499 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Volumen (metrisk):
700 ml
2,4 l
5,8 l
10,5 l
18,5 l
Oversigt:
Med porcelænstallerken
Uden porcelænstallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13435499
Brand: DWK Life Sciences™ 247826157
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksikkatoren bruges til at opbevare fugtfølsomme stoffer og til at tørre fugtige produkter. NOVUS-designet har et standard jordforbindelsesrør (NS 24/29) i låget.
De DURAN™ ekssikkator er en vakuumegnet laboratoriebeholder med formalet låg, som bruges til opbevaring af fugtfølsomme stoffer og til tørring af fugtige produkter. Adskilt af en sigteplade (fremstillet af metal eller porcelæn) indføres et tørremiddel i den nederste del af ekssikkatorbunden, som binder fugten af det stof, der skal tørres, placeret på sigtepladen. For at fremskynde tørringsprocessen kan der eventuelt tilsluttes et vakuum, da væsken fordamper hurtigere på grund af et lavere tryk i ekssikkatoren. Vakuumet påføres via en afspærringsventilforbindelse. For at lette løsnelsen af låget skal ekssikkatorens overfladeslibning være godt smurt, da låget efter evakuering presses på den nederste del. Alle DURAN™ ekssikkatorer er vakuumbestandige, dvs. de kan bruges op til det teknisk højest mulige vakuum.
  • På grund af beholdernes høje vægtykkelse og den nøjagtige bearbejdning af de vakuumtætte jordforbindelser på låg og bund er opbevaring under vakuum mulig – selv over ekstremt lange perioder
  • For at fremskynde tørringsprocessen kan der påføres et vakuum via stophanen
  • Velegnet til fuldt vakuum (0 mbar)
  • Reservedele såsom låg, bunde, stophaner og hætter kan udskiftes efter behov (bemærk DN)
  • Fås med eller uden porcelænstallerken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med porcelænstallerken
Materiale Borosilikatglas 3.3, PTFE
Produkttype Vakuumekssikkator
Til brug med (applikation) Ideel til at fjerne fugt fra faste stoffer; Opbevaring af fugtfølsomme materialer over længere perioder; Til applikationer, der kræver vakuumtørring; Tørring af materialer; Sikkert arbejde under vakuum
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 5,8 l