Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tovejs stophane, dobbelt skrå hul, komplet med glasnøgle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
DURAN™ patent ventiler komplet med DURAN™ patent ventilpropper er 2-vejs ventiler, som hyppigt anvendes til konstruktion af styrelinjer (vakuum inert gas ledninger, nitrogen distribution rives). Tapproppen er fastgjort i hanemuffen med en 3-delt hanesikring. Vi anbefaler brug af PRODURAN™ ventiler til særligt høje krav til lækage.
- 2-vejs hane med gevindhaneprop
- Tapproppen er fastgjort i hanemuffen med en 3-delt hanesikring.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2,5 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), polypropylen, Polypropylene |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 14.5 NS |
| Bredde (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til installation i glasapparater til vakuumapplikationer, f.eks. til konstruktion af styreledninger (vakuumledninger for inert gas, nitrogenfordelingsrive) |