Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-neck rundbundet kolbe, med standard jordforbindelse, vinklet sidehals
Artikelnummer. 10700493 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse
10700493 250 mL NS 29/32 Hver
10777481 100 mL NS 29/32 Hver
10717681 500 mL NS 29/32 Hver
10395431 1000 mL NS 29/32 Hver
10598981 2000 mL NS 29/32 Hver
10597841 100 mL NS 24/29 Hver
10394951 500 mL NS 24/29 Hver
10345531 250 mL NS 24/29 Hver
10408772 1000 mL NS 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10700493 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 241833703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 DKK
    338.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.51 DKK
    12% Slukket
På lager
Multi-neck pellets bruges til destillation, fraktioner og reaktioner af enhver art.
Til destillation, fraktion og reaktion anvendes hovedsageligt flerhalsede kolber (to- eller trehalsede kolber) til at kunne installere tilbehør, søjler, termometre, dråbetragte, kogende kapillærer osv. efter behov.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • vinklede sidehalse
  • Afhængigt af applikationen kan tilbehør, søjler, termometre, faldtragte, kogende kapillærer osv. monteres
  • Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Volumenstørrelser 100 mL (NS 24/29 og NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) og 1000 mL (NS 24/29) er ikke i henhold til DIN ISO
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sokkelled 29/32
Standard konusled NS 29/32