Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-neck rundbundet kolbe, med standard jordforbindelse, vinklet sidehals
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Til destillation, fraktion og reaktion anvendes hovedsageligt flerhalsede kolber (to- eller trehalsede kolber) til at kunne installere tilbehør, søjler, termometre, dråbetragte, kogende kapillærer osv. efter behov.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- vinklede sidehalse
- Afhængigt af applikationen kan tilbehør, søjler, termometre, faldtragte, kogende kapillærer osv. monteres
- Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Volumenstørrelser 100 mL (NS 24/29 og NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) og 1000 mL (NS 24/29) er ikke i henhold til DIN ISO |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sokkelled | 29/32 |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |