Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker
Artikelnummer. 10748841
Skift visning
Mængde:
6 Pakke
Artikelnummer. Mængde
10748841 6 Pakke
1 options
Artikelnummer. 10748841 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05560019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    872.70 DKK / Pakke med 6
    Spare 232.30 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vejningsflasker fremstilles af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med udskiftelig NS prop eller hætte
  • Med inskriptionslabel
  • Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Fås i høj- eller lavform
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Form Høj
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 40/12
Produktlinje Flaske
Højde (metrisk) 65 mm
Produkttype Vejeflaske