Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker
Artikelnummer. 11945986
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11945986 15 mL
1 options
Artikelnummer. 11945986 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05560504
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med udskiftelig NS prop eller hætte
  • Med inskriptionslabel
  • Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Fås i høj- eller lavform
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Form Low (Lav)
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 40/12
Produktlinje Flaske
Højde (metrisk) 25 mm
Produkttype Vejeflaske