Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker
Artikelnummer. 10538531
Skift visning
Mængde:
6 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10538531 6 Pakke Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10538531 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05560022
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vejningsflasker fremstilles af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med udskiftelig NS prop eller hætte
  • Med inskriptionslabel
  • Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Fås i høj- eller lavform
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Form Høj
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 34/12
Produktlinje Flaske
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Vejeflaske