Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker
Artikelnummer. 10460993
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10460993 20 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10460993 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05560008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    622.53 DKK / Pakke med 6
    Spare 182.47 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til præcis og sikker vejning af prøver i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vejeflasker er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med udskiftelig NS prop eller hætte
  • Med inskriptionslabel
  • Med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Fås i høj- eller lavform
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Form Høj
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 29/12
Produktlinje Flaske
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Vejeflaske