Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Rør sfærisk reaktionsbeholder
Artikelnummer. 10811881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10811881 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10811881 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06005158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1141.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 238.12 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 145 mm
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Kugleformet
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm