Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. p-8006003
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
Lukkestørrelse:
Stik: GL15
Stik: GL18
Højde (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10224804
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030249
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reaktionsbeholder af glas med termostatkappe og udtræksventil
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 275 mm
Inkluderer Termostatisk kappe, udtræksventil
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Lukkestørrelse Stik: GL18