Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. 11562294
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
Lukkestørrelse:
Stik: GL15
Stik: GL18
Højde (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11562294 3 l Stik: GL15 440 mm Hver
10224804 250 ml Stik: GL18 275 mm -
10585314 1000 ml Stik: GL18 360 mm Hver
10317083 1000 ml Stik: GL15 360 mm Hver
10648550 2000 ml Stik: GL18 375 mm Hver
10763732 2000 ml Stik: GL18 490 mm Hver
11312503 500 ml Stik: GL18 295 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11562294 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06031276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12905.00 DKK
    9658.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 3246.44 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Reaktionsbeholder af glas med termostatkappe og udtræksventil
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 440 mm
Inkluderer Termostatisk kappe, udtræksventil
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Lukkestørrelse Stik: GL15