Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Beskrivelse
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 490 mm |
| Inkluderer | Termostatisk kappe, udtræksventil |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Lukkestørrelse | Stik: GL18 |