Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Lukkestørrelse:
Stik: GL15
Stik: GL18
Højde (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 375 mm |
| Inkluderer | Termostatisk kappe, udtræksventil |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Lukkestørrelse | Stik: GL18 |