Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe, tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. 10224804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
Lukkestørrelse:
Stik: GL15
Stik: GL18
Højde (metrisk):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Højde (metrisk) unitSize
10224804 250 ml Stik: GL18 275 mm -
10585314 1000 ml Stik: GL18 360 mm Hver
10317083 1000 ml Stik: GL15 360 mm Hver
10648550 2000 ml Stik: GL18 375 mm Hver
10763732 2000 ml Stik: GL18 490 mm Hver
11312503 500 ml Stik: GL18 295 mm Hver
11562294 3 l Stik: GL15 440 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10224804 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06030249
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reaktionsbeholder af glas med termostatkappe og udtræksventil
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling, laboratorieflange LF og udtræksventil. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 275 mm
Inkluderer Termostatisk kappe, udtræksventil
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Lukkestørrelse Stik: GL18