Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
Højde (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Inkluderer | Termostatisk jakke |
| Produkttype | Reaktionsbeholder |
| Form | Cylindrisk |
| Bund form | Flad |