Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe
Artikelnummer. 11502244
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
Højde (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11502244
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010276
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas reaktionsbeholder med termostatisk kappe
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 L
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 325 mm
Inkluderer Termostatisk jakke
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad