Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe
Artikelnummer. 10391870
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
Højde (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10391870
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06010258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas reaktionsbeholder med termostatisk kappe
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Termostatisk jakke
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad