Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere med termostatisk kappe
Artikelnummer. 10349522
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
Højde (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10349522 1000 ml 245 mm Hver
10433360 250 ml 190 mm Hver
10391870 500 ml 180 mm Hver
10616660 500 ml 275 mm Hver
11532244 4 l 375 mm Hver
11592234 2000 ml 375 mm -
11512244 4 l 380 mm Hver
11502244 3 l 325 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10349522 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06010270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas reaktionsbeholder med termostatisk kappe
DURAN™ rør, cylindrisk form med inddeling og laboratorieflange LF. Termostatisk kappe med enten GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 stik.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 245 mm
Inkluderer Termostatisk jakke
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad