Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangereaktionsbeholdere
Artikelnummer. 11552164
Skift visning
Højde (metrisk):
150 mm
200 mm
220 mm
300 mm
410 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11552164 200 mm Hver
11542174 410 mm Hver
11542164 150 mm Hver
11512184 220 mm Hver
11502174 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11552164 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 06000270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    1674.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 575.63 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 200 mm
Produkttype Reaktionsbeholder
Form Cylindrisk
Bund form Flad