Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN-gevind og standard jordkegle
Artikelnummer. 15656935 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14, med Kegle NS 19/26
GL 14, med Kegle NS 24/29
GL 14, med Kegle NS 29/32
GL 14, med konus NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 19/26
GL 18, med Kegle NS 24/29
GL 18, med Kegle NS 29/32
GL 25, med Kegle NS 19/26
GL 25, med Kegle NS 24/29
GL 25, med Kegle NS 29/32
GL 32, med Kegle NS 24/29
GL 32, med Kegle NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15656935
Brand: DWK Life Sciences 248427209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det gevindskårne rør med gevind og standardslibning muliggør limning af forskellige glaskomponenter.
Dette gevindrør har et skruegevind og en standard jordforbindelse. Komponenter i et apparat kan forbindes via begge ender og dermed forbindes med hinanden.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Med DIN gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Rør med skruegevind
Type Ikke-DIN størrelse
Standard konusled nr GL 25, med Kegle NS 19/26