Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN-gevind og standard jordkegle
Artikelnummer. 15305827 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14, med Kegle NS 19/26
GL 14, med Kegle NS 24/29
GL 14, med Kegle NS 29/32
GL 14, med konus NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 19/26
GL 18, med Kegle NS 24/29
GL 18, med Kegle NS 29/32
GL 25, med Kegle NS 19/26
GL 25, med Kegle NS 24/29
GL 25, med Kegle NS 29/32
GL 32, med Kegle NS 24/29
GL 32, med Kegle NS 29/32
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 15305827
Brand: DWK Life Sciences 248419106
Only null left
Add to basket
Add to basket
Det gevindskårne rør med gevind og standardslibning muliggør limning af forskellige glaskomponenter.
Dette gevindrør har et skruegevind og en standard jordforbindelse. Komponenter i et apparat kan forbindes via begge ender og dermed forbindes med hinanden.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Med DIN gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Rør med skruegevind
Standard konusled nr GL 18, med Kegle NS 29/32