Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN-gevind og standard jordkegle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14, med Kegle NS 19/26
GL 14, med Kegle NS 24/29
GL 14, med Kegle NS 29/32
GL 14, med konus NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 14/23
GL 18, med Kegle NS 19/26
GL 18, med Kegle NS 24/29
GL 18, med Kegle NS 29/32
GL 25, med Kegle NS 19/26
GL 25, med Kegle NS 24/29
GL 25, med Kegle NS 29/32
GL 32, med Kegle NS 24/29
GL 32, med Kegle NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Dette gevindrør har et skruegevind og en standard jordforbindelse. Komponenter i et apparat kan forbindes via begge ender og dermed forbindes med hinanden.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Med DIN gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Rør med skruegevind |
| Type | Ikke-DIN størrelse |
| Standard konusled nr | GL 14, med Kegle NS 24/29 |