Beskrivelse
Dette gevindrør har et skruegevind og kan indarbejdes i glaskomponenter ved et yderligere forarbejdningstrin.
- Med DIN gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Shoring i glasapparater |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Vægtykkelse | 2.3 mm |