Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN gevind
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Dette gevindrør har et skruegevind og kan indarbejdes i glaskomponenter ved et yderligere forarbejdningstrin.
- Med DIN gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Shoring i glasapparater |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | GL 32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Vægtykkelse | 2 mm |