Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN gevind
Artikelnummer. 11752919 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11752919
Brand: DWK Life Sciences 248370105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det gevindskårne rør bruges til videre forarbejdning i glaskomponenter.
Dette gevindrør har et skruegevind og kan indarbejdes i glaskomponenter ved et yderligere forarbejdningstrin.
  • Med DIN gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Shoring i glasapparater
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Vægtykkelse 1.8 mm