Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Rør med skruegevind, med DIN gevind
Artikelnummer. 11742919 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse unitSize
11742919 GL 14 Pakke med 10
11752919 GL 18 Pakke med 10
13167613 GL 45 Hver
11762919 GL 25 Pakke med 10
11772919 GL 32 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11742919 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 248360207
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det gevindskårne rør bruges til videre forarbejdning i glaskomponenter.
Dette gevindrør har et skruegevind og kan indarbejdes i glaskomponenter ved et yderligere forarbejdningstrin.
  • Med DIN gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med Shoring i glasapparater
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse GL 14
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 12 mm
Vægtykkelse 1.5 mm