Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Triple-neck rundbundet kolbe, med standard jordforbindelse, parallelle sidehalse
Artikelnummer. 10171781 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
Parallelle sidehalse NS 14/23
Parallelle sidehalse NS 19/26
Parallelle sidehalse NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10171781
Brand: DWK Life Sciences 241854401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi-neck pellets bruges til destillation, fraktioner og reaktioner af enhver art.
Til destillation, fraktion og reaktion anvendes hovedsageligt flerhalsede kolber (to- eller trehalsede kolber) til at kunne installere tilbehør, søjler, termometre, dråbetragte, kogende kapillærer osv. efter behov.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Parallelle sidehalse
  • Afhængigt af applikationen kan tilbehør, søjler, termometre, faldtragte, kogende kapillærer osv. monteres
  • Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (metrisk) base 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Volumenstørrelser 250 mL (NS 24/29 og NS 29/32), 500 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 29/32), 1000 mL (NS 29/32) og 2000 mL (NS 29/32) er ikke i henhold til DIN ISO
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Ikke-DIN/ISO størrelse
Standard konusled Parallelle sidehalse NS 19/26
Autoklaverbar Autoklaverbar
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato