Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Triple-neck rundbundet kolbe, med standard jordforbindelse, vinklede sidehalse
Artikelnummer. 15621265 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
Midterhals NS 24/29
Midterhals NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15621265
Brand: DWK Life Sciences 241882703
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi-neck pellets bruges til destillation, fraktioner og reaktioner af enhver art.
Til destillation, fraktion og reaktion anvendes hovedsageligt flerhalsede kolber (to- eller trehalsede kolber) til at kunne installere tilbehør, søjler, termometre, dråbetragte, kogende kapillærer osv. efter behov.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • vinklede sidehalse
  • Afhængigt af applikationen kan tilbehør, søjler, termometre, faldtragte, kogende kapillærer osv. monteres
  • Geometrien tillader en meget ensartet opvarmning
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillation; Udvinding; Tilslutning til andre glasbeholdere; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper
nr. pr. pakke 1/Pk.
Standard konusled Midterhals NS 29/32