Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnøgle fatning
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Description
Moment er den rotationskraft, der påføres under påføring eller fjernelse af en lukning fra en flaske. Det korrekte påføringsmoment for en flaskehætte er meget vigtigt, da det påvirker tætningsintegriteten. Overspænding kan medføre, at nogle dele af hætten er under mere tryk end andre, hvilket kan resultere i en forkert tætning. Alternativt kan beholderen lække, eller lukningen kan nemt skrues af, hvis der bruges for lidt drejningsmoment. Når det korrekte drejningsmoment påføres, vil det give tætningsintegritet under de specificerede temperatur-, fugt- og belastningsforhold.
- Muliggør nøjagtig lukning af DURAN™ GL 25, 32 og 45 kapsler til de anbefalede drejningsmomenter
- Hættetrådsstørrelse og type er permanent indgraveret i den øverste overflade
- Velegnet til renrumsbrug
- Indgraveret partispecifik kode til certificering
- Tophul passer til industristandard 1/4 tommer skruenøgle drevstørrelse
- Bearbejdet af en højstyrke aluminiumslegering EN AW-7075
- Fremstillet i Tyskland komponenter
Specifications
Specifications
| Drevstørrelse | 6.35 mm |
| Til brug med (udstyr) | GL 25 PP Kap |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Sølv |
| Diameter (metrisk) indvendig | 29,5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Lukning af GL gevindhætter af DURAN™ glasflasker til det korrekte drejningsmoment; Nemmere åbning eller lukning af laboratorieglasflasker med en skruenøgle |
| Højde (metrisk) | 8 mm, 15 mm; Samlet: 23 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Show More |