Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnøgle fatning
Artikelnummer. 16698492 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Til brug med (udstyr):
GL 25 PBT Kap
GL 25 PP Kap
GL 25 PREMIUM Kap
GL 32 PBT Kap
GL 32 PP Kap
GL 45 PBT Kap
GL 45 PP Kap
GL 45 PREMIUM Kap
Diameter (metrisk) Udvendig:
40 mm
48,5 mm
60 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) indvendig
16698492 GL 32 GL 32 PBT Kap 48,5 mm 36,8 mm
16658492 GL 25 GL 25 PP Kap 40 mm 29,5 mm
16668492 GL 25 GL 25 PBT Kap 40 mm 28,9 mm
16678492 GL 25 GL 25 PREMIUM Kap 40 mm 28,7 mm
16688492 GL 32 GL 32 PP Kap 48,5 mm 37,4 mm
16608502 GL 45 GL 45 PP Kap 60 mm 50,2 mm
16618502 GL 45 GL 45 PREMIUM Kap 60 mm 48,4 mm
16628502 GL 45 GL 45 PBT Kap 60 mm 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16698492 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 292331926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 DKK
    1457.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 237.52 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendelse af det korrekte lukkemoment på DURAN™ hætter er afgørende for at opnå en effektiv tætning. Derfor en række af otte specifikt designede notsockets, der passer til det meste af DURAN™ Der er udviklet GL-gevindede plastiklukninger.
Moment er den rotationskraft, der påføres under påføring eller fjernelse af en lukning fra en flaske. Det korrekte påføringsmoment for en flaskehætte er meget vigtigt, da det påvirker tætningsintegriteten. Overspænding kan medføre, at nogle dele af hætten er under mere tryk end andre, hvilket kan resultere i en forkert tætning. Alternativt kan beholderen lække, eller lukningen kan nemt skrues af, hvis der bruges for lidt drejningsmoment. Når det korrekte drejningsmoment påføres, vil det give tætningsintegritet under de specificerede temperatur-, fugt- og belastningsforhold.
  • Muliggør nøjagtig lukning af DURAN™ GL 25, 32 og 45 kapsler til de anbefalede drejningsmomenter
  • Hættetrådsstørrelse og type er permanent indgraveret i den øverste overflade
  • Velegnet til renrumsbrug
  • Indgraveret partispecifik kode til certificering
  • Tophul passer til industristandard 1/4 tommer skruenøgle drevstørrelse
  • Bearbejdet af en højstyrke aluminiumslegering EN AW-7075
  • Fremstillet i Tyskland komponenter
Tekniske data
Drevstørrelse 6.35 mm
Til brug med (udstyr) GL 32 PBT Kap
Materiale Aluminium
Farve Sølv
Diameter (metrisk) indvendig 36,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 48,5 mm
Til brug med (applikation) Lukning af GL gevindhætter af DURAN™ glasflasker til det korrekte drejningsmoment; Nemmere åbning eller lukning af laboratorieglasflasker med en skruenøgle
Højde (metrisk) 8 mm, 15 mm; Samlet: 23 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Vægt (metrisk) 0.04 kg