Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnøgle fatning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16688492 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Til brug med (udstyr):
GL 25 PBT Kap
GL 25 PP Kap
GL 25 PREMIUM Kap
GL 32 PBT Kap
GL 32 PP Kap
GL 45 PBT Kap
GL 45 PP Kap
GL 45 PREMIUM Kap
Diameter (metrisk) Udvendig:
40 mm
48,5 mm
60 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
28,7 mm
28,9 mm
29,5 mm
36,8 mm
37,4 mm
48,4 mm
50,2 mm
50,8 mm
Artikelnummer. 16688492
Brand: DWK Life Sciences™ 292331901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendelse af det korrekte lukkemoment på DURAN™ hætter er afgørende for at opnå en effektiv tætning. Derfor en række af otte specifikt designede notsockets, der passer til det meste af DURAN™ Der er udviklet GL-gevindede plastiklukninger.
Moment er den rotationskraft, der påføres under påføring eller fjernelse af en lukning fra en flaske. Det korrekte påføringsmoment for en flaskehætte er meget vigtigt, da det påvirker tætningsintegriteten. Overspænding kan medføre, at nogle dele af hætten er under mere tryk end andre, hvilket kan resultere i en forkert tætning. Alternativt kan beholderen lække, eller lukningen kan nemt skrues af, hvis der bruges for lidt drejningsmoment. Når det korrekte drejningsmoment påføres, vil det give tætningsintegritet under de specificerede temperatur-, fugt- og belastningsforhold.
  • Muliggør nøjagtig lukning af DURAN™ GL 25, 32 og 45 kapsler til de anbefalede drejningsmomenter
  • Hættetrådsstørrelse og type er permanent indgraveret i den øverste overflade
  • Velegnet til renrumsbrug
  • Indgraveret partispecifik kode til certificering
  • Tophul passer til industristandard 1/4 tommer skruenøgle drevstørrelse
  • Bearbejdet af en højstyrke aluminiumslegering EN AW-7075
  • Fremstillet i Tyskland komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Drevstørrelse 6.35 mm
Til brug med (udstyr) GL 32 PP Kap
Materiale Aluminium
Farve Sølv
Diameter (metrisk) indvendig 37,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 48,5 mm
Til brug med (applikation) Lukning af GL gevindhætter af DURAN™ glasflasker til det korrekte drejningsmoment; Nemmere åbning eller lukning af laboratorieglasflasker med en skruenøgle
Højde (metrisk) 8 mm, 15 mm; Samlet: 23 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Vægt (metrisk) 0.0041 kg