Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Bottle Light Shield, Hvid, Silikonegummi
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De DURAN™ TILT Light Shield er et hvidt silikonehylster, der dækker 94% af flaskens overflade. Sleevet har en række beskyttende funktioner: det blokerer skadeligt ultraviolet lys (UV), beskytter glasoverfladen mod beskadigelse og letter sikrere håndtering. DURAN™ TILT Light Shield inkluderer fire GL 56 flaskemærker (orange, gul, blå, lilla) lavet af silikone.
- Den hvide DURAN™ TILT Light Shield er et silikonehylster, der dækker 94 % af flaskens overflade og blokerer for skadeligt ultraviolet lys
- Beskytter glasoverfladen mod beskadigelse
- Letter sikrere håndtering
- Silikone giver et meget bedre greb end glas, især når flasken er sprøjtet med 70 % alkohol til overfladedesinfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | Arbejde med cellekulturmedier under sterile forhold i biosikkerhedsskabe og rene emhætter; Opbevaring af lysfølsomme cellekulturmedier |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |