Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tre-vejs stophane, komplet med PTFE nøgle, T-boring
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
T-ventiler er den mest almindelige form for 3-vejs ventiler. De DURAN™ trevejsventil tilbyder følgende justeringsmuligheder: 1. Tilslutning af to forskellige tilbehør 2. Tilslutning af alle 3 vedhæftede filer 3. Luk alle 3 tilbehør Den polerede version med PTFE-prop tillader fedtfrit arbejde.
- 3-vejs ventil med PTFE ventilprop
- PTFE gevindhaneprop med T-port
- Fedtfrit arbejde
- Trevejsventil tilbyder følgende indstillingsmuligheder: 1. Tilslutning af to forskellige tilbehør 2. Tilslutning af alle 3 vedhæftede filer 3. Luk alle 3 vedhæftede filer
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2,0 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukkestørrelse | 14.5 NS |
| Bredde (metrisk) | 1.5 mm |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Installation i glasapparater og -anordninger |