Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Tre-halset rundbund reaktionskolber– Parallelle sidehalse omfatter slebne koniske samlinger. DIN 12392 kompatibel
Artikelnummer. 10527511
Kapacitet (metrisk):
250 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
166 mm
Artikelnummer. 10527511
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304473
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af DURAN™ glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Tre-halset rundbundsreaktionsflasker omfatter to parallelle sidehalse ud over hovedhalsen, hver med koniske jordforbindelser.
Reaktionsflasker fremstillet af DURAN™ glas. Indeholder to parallelle sidehalse ud over hovedhalsen, hver med koniske slebne samlinger.
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12392
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Hals stil Tre hals
Standard konusled NS 29/32
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 166 mm