Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Tre-halset rundbund reaktionskolber– Parallelle sidehalse omfatter slebne koniske samlinger. DIN 12392 kompatibel
Beskrivelse
Reaktionsflasker fremstillet af DURAN™ glas. Indeholder to parallelle sidehalse ud over hovedhalsen, hver med koniske slebne samlinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12392 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Tre hals |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |