Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halsede kolber med rund bund
Artikelnummer. 10588081
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10588081 100 mL
1 options
Artikelnummer. 10588081 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03314137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt lavet til reaktioner og destillation og kan bruges til at lave opløsninger eller holde, indeholde og opsamle kemikalier. Lenz Laborglasinstrumente™ Tre-halset rundbundet kolber er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Destillationskolber iflg. til DIN 12394 med to vinklede halse ved 20°
  • Reaktionskolber iflg. efter DIN 12392 med to parallelle halse på 90°
  • Med inskriptionsetiketter
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12394
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Hals stil Tre hals
nr. pr. sag 1 hver
Standard konusled NS 29/32
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm