Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensglas, med perlekant eller lige kant
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde. Reaktionskontroller, testserier og foreløbige prøver udføres normalt i reagensglas på grund af de små mængder stof, der er fjernet.
- Tykvægget og derfor mekanisk meget modstandsdygtig
- Fås med perlekant eller lige kant
- Med rund bund
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,8 til 1,0 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Opvarmning af små mængder; Forbehandlinger; Opbevaring og transport af små mængder væske |
| Mængde | 100/Pk. |
| Kantet | Lige Fælge |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |